3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200113-1G
OR200113-50MG
OR200113-250MG
OR200113-500MG
APOSOR200113-1GEA
518
CHF
APOSOR200113-1G
APOSOR200113-50MG
APOSOR200113-250MG
APOSOR200113-500MG
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₃NO MW: 210,445 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18909534 CAS-Nummer: 70151-22-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)