Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR19532-1G OR19532-250MG
APOSOR19532-1GEA 348 CHF
APOSOR19532-1G APOSOR19532-250MG
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀BrNO₃
MW: 260,085 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23701735
CAS-Nummer: 926069-76-3