2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Dibromo-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,6-Dibromo-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan
OR19505-1G
OR19505-250MG
APOSOR19505-1GEA
671
CHF
APOSOR19505-1G
APOSOR19505-250MG
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel:
C₈H₄Br₂O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28096609 CAS-Nummer: 1823370-21-3 |