2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR19495-1G
OR19495-5G
APOSOR19495-1GEA
46.4
CHF
APOSOR19495-1G
APOSOR19495-5G
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid
Formel:
C₁₆H₂₂O₄ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00041500 CAS-Nummer: 4376-20-9 EINECS: 224-477-1 |