Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR19481-1G
OR19481-5G
APOSOR19481-1GEA
174
CHF
APOSOR19481-1G
APOSOR19481-5G
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12674804 CAS-Nummer: 115414-80-7 |