3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3-Carboxyphenyl)piperazine
OR1886-1G
OR1886-5G
APOSOR1886-1GEA
262
CHF
APOSOR1886-1G
APOSOR1886-5G
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ MW: 206.241 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03444416 CAS-Nummer: 446831-28-3 |