2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl (4-chloro-5-formyl-1,3-thiazol-2-yl)carbamate, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-5-formyl-1,3-thiazole
OR18806-1G OR18806-250MG OR18806-5G
APOSOR18806-1GEA 396 CHF
APOSOR18806-1G APOSOR18806-250MG APOSOR18806-5G
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₃S
MW: 262.713 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18836516
CAS-Nummer: 388594-31-8