2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18801-1G OR18801-5G OR18801-25G
APOSOR18801-1GEA 26.2 CHF
APOSOR18801-1G APOSOR18801-5G APOSOR18801-25G
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Formel: C₈H₈BrNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20441781
CAS-Nummer: 1345471-89-7