3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(3-Acetoxy-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
OR18613-1G OR18613-250MG
APOSOR18613-1GEA 97.5 CHF
APOSOR18613-1G APOSOR18613-250MG
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₁BO₅
MW: 292,135 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795645
CAS-Nummer: 917757-44-9