Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
OR18588-1G OR18588-250MG
APOSOR18588-1GEA 0 CHF
APOSOR18588-1G APOSOR18588-250MG
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O₂
MW: 221,041 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07437844
CAS-Nummer: 883107-62-8