4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Formylbenzyl alcohol, (4-Formylphenyl)methanol
OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 83.6 CHF
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.148 g/mol
Melting Pt: 43…44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11870191
CAS-Nummer: 52010-97-6