1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Iodo-1,6-Dimethyl-1H-indazole
OR18423-1G OR18423-250MG
APOSOR18423-1GEA 244 CHF
APOSOR18423-1G APOSOR18423-250MG
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₉H₉IN₂
MW: 272,086 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16628058
CAS-Nummer: 1257535-50-4