4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183526-1G
OR183526-250MG
APOSOR183526-1GEA
662
CHF
APOSOR183526-1G
APOSOR183526-250MG
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₁₀H₁₅N₃ MW: 177,246 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11848945 CAS-Nummer: 289913-84-4 |