Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-7-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183426-1G OR183426-250MG
APOSOR183426-1GEA 479 CHF
APOSOR183426-1G APOSOR183426-250MG
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClNO₂S
MW: 241,694 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25960235
CAS-Nummer: 181283-33-0