4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Methyl-2-sulphanyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-1,3-thiazole-2-thiol, 2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazole
OR18300-100G
OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA
131
CHF
APOSOR18300-100G
APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Formel:
C₄H₅NS₂ MW: 131,219 g/mol Melting Pt: 86…89 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00798571 CAS-Nummer: 5685-06-3 |