5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-4-methylthiazole
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 69.6 CHF
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₄H₄BrNS
MW: 178,05 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12026322
CAS-Nummer: 111600-83-0