2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Carboxymethyl)-6-methylaniline, 2-Amino-3-(carboxymethyl)toluene
OR18018-1G OR18018-250MG
APOSOR18018-1GEA 3570 CHF
APOSOR18018-1G APOSOR18018-250MG
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16606085
CAS-Nummer: 1334405-57-0