4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Carboxymethyl)-2-methylnitrobenzene, 4-(Carboxymethyl)-2-nitrotoluene, 2-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
OR18015-1G OR18015-250MG
APOSOR18015-1GEA 64.5 CHF
APOSOR18015-1G APOSOR18015-250MG
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09832994
CAS-Nummer: 54941-44-5