Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)isoxazole, Methyl 3-bromo-1,2-oxazole-5-carboxylate
OR17926-250MG
OR17926-500MG
OR17926-1G
APOSOR17926-250MGEA
201
CHF
APOSOR17926-250MG
APOSOR17926-500MG
APOSOR17926-1G
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formel:
C₅H₄BrNO₃ MW: 205.994 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12022344 CAS-Nummer: 272773-11-2 |