5-Iodoindan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17925-1G OR17925-250MG
APOSOR17925-1GEA 220 CHF
APOSOR17925-1G APOSOR17925-250MG
5-Iodoindan-1-one
5-Iodoindan-1-one
Formel: C₉H₇IO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09744086
CAS-Nummer: 511533-38-3