5,6-Dihydrouridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3-diazinane-2,4-dione
OR17694-1G
OR17694-250MG
OR17694-5G
APOSOR17694-1GEA
261
CHF
APOSOR17694-1G
APOSOR17694-250MG
APOSOR17694-5G
5,6-Dihydrouridine 95%
5,6-Dihydrouridine
Formel:
C₉H₁₄N₂O₆ MW: 246,217 g/mol Melting Pt: 101…108 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047490 CAS-Nummer: 5627-05-4 |