3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
OR17683-1G OR17683-5G OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA 26.2 CHF
APOSOR17683-1G APOSOR17683-5G APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,489 g/mol
Melting Pt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390582
CAS-Nummer: 90004-80-1