2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
OR17674-1G
OR17674-5G
OR17674-250MG
OR17674-25G
APOSOR17674-1GEA
418
CHF
APOSOR17674-1G
APOSOR17674-5G
APOSOR17674-250MG
APOSOR17674-25G
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formel:
C₇H₆BrNO₄S MW: 280.096 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052985 CAS-Nummer: 1048916-38-6 |