2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrotoluene, 6-Bromo-4-nitro-o-cresol
OR17670-1G OR17670-5G OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA 126 CHF
APOSOR17670-1G APOSOR17670-5G APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Melting Pt: 118…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26392591
CAS-Nummer: 4186-49-6