4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 4-Bromomethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
OR17618-1G OR17618-250MG
APOSOR17618-1GEA 453 CHF
APOSOR17618-1G APOSOR17618-250MG
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formel: C₅H₅BrO₃
MW: 192,995 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07787463
CAS-Nummer: 80715-22-6