3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Borono-2-methylphenol, (3-Hydroxy-4-methylphenyl)boronic acid, 3-Hydroxy-4-methylphenylboronic acid, 5-Borono-o-cresol, 4-Borono-2-hydroxytoluene
OR17103-1G OR17103-5G
APOSOR17103-1GEA 536 CHF
APOSOR17103-1G APOSOR17103-5G
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01074652
CAS-Nummer: 216019-35-1