1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Formyl-1H-benzimidazole, 1H-Benzo[d]imidazole-4-carbaldehyde
OR17070-1G OR17070-250MG
APOSOR17070-1GEA 314 CHF
APOSOR17070-1G APOSOR17070-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10698555
CAS-Nummer: 144876-36-8