4-Bromoindan-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17022-1G OR17022-250MG
APOSOR17022-1GEA 0 CHF
APOSOR17022-1G APOSOR17022-250MG
4-Bromoindan-2-one 97%
4-Bromoindan-2-one
Formel: C₉H₇BrO
Melting Pt: 74…75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09744095
CAS-Nummer: 846032-36-8