3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16991-1G OR16991-25G OR16991-5G
APOSOR16991-1GEA 62.7 CHF
APOSOR16991-1G APOSOR16991-25G APOSOR16991-5G
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00799225
CAS-Nummer: 56718-70-8