2-Amino-4,5-dichlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,5-Dichloro-2-hydroxyaniline
OR16946-1G
APOSOR16946-1GEA
114
CHF
APOSOR16946-1G
2-Amino-4,5-dichlorophenol
2-Amino-4,5-dichlorophenol
Formel:
C₆H₅Cl₂NO MW: 178,016 g/mol Melting Pt: 170…175 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406838 CAS-Nummer: 28443-57-4 |