7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16710-1G OR16710-250MG
APOSOR16710-1GEA 0 CHF
APOSOR16710-1G APOSOR16710-250MG
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26960527
CAS-Nummer: 1620569-18-7