4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16701-1G OR16701-250MG
APOSOR16701-1GEA 0 CHF
APOSOR16701-1G APOSOR16701-250MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198543
CAS-Nummer: 1160247-04-0