3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (Trichloromethyl)ethylene, (Trichloromethyl)ethene, HCC 1240ZF
OR16695-25G OR16695-5G
APOSOR16695-25GEA 474 CHF
APOSOR16695-25G APOSOR16695-5G
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
3,3,3-Trichloroprop-1-ene
Formel: C₃H₃Cl₃
MW: 145.415 g/mol
Siedepunkt: 114.5 °C
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01749212
CAS-Nummer: 2233-00-3
UN: 1993
ADR: 3 III