4-Bromo-3-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16668-1G
OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA
99.3
CHF
APOSOR16668-1G
APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Formel:
C₆H₄BrIO MW: 298,904 g/mol Melting Pt: 83…84 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070745 CAS-Nummer: 202865-84-7 |