3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16662-1G
OR16662-5G
OR16662-25G
APOSOR16662-1GEA
26.2
CHF
APOSOR16662-1G
APOSOR16662-5G
APOSOR16662-25G
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉BrO Melting Pt: 101…104 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847531 CAS-Nummer: 83647-43-2 |