Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzoic acid sodium salt
OR16639-100G OR16639-25G OR16639-500G
APOSOR16639-100GEA 158 CHF
APOSOR16639-100G APOSOR16639-25G APOSOR16639-500G
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Formel: C₇H₃Cl₂O₂·Na
MW: 212,993 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16606076
CAS-Nummer: 38402-11-8