2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Aminophenyl methyl sulphone
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 48.8 CHF
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Melting Pt: 84…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444390
CAS-Nummer: 2987-49-7