(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR16060-1G OR16060-5G
APOSOR16060-1GEA 645 CHF
APOSOR16060-1G APOSOR16060-5G
(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00267156
CAS-Nummer: 34487-58-6