1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)-4-oxopiperidine
OR16033-1G OR16033-250MG
APOSOR16033-1GEA 29.7 CHF
APOSOR16033-1G APOSOR16033-250MG
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Formel: C₆H₁₁NO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061935
CAS-Nummer: 218780-53-1