4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(propylamino)piperidine-1-carboxylate
OR16031-5G
APOSOR16031-5GEA 105 CHF
APOSOR16031-5G
4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected 97%
4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₂₆N₂O₂
MW: 242,358 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367771
CAS-Nummer: 301225-58-1