1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR16021-1G OR16021-5G
APOSOR16021-1GEA 193 CHF
APOSOR16021-1G APOSOR16021-5G
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
1-Benzyl-2-methylpiperazine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,285 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367737
CAS-Nummer: 29906-54-5