3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-5-(pyridin-3-yl)thiophene
OR15965-1G OR15965-250MG OR15965-100MG
APOSOR15965-1GEA 323 CHF
APOSOR15965-1G APOSOR15965-250MG APOSOR15965-100MG
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
Formel: C₉H₆BrNS
MW: 240,12 g/mol
Melting Pt: 52…54.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04971290
CAS-Nummer: 169050-05-9