5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(6-Carboxypyridin-3-yl)pyrrolidine, 2-Carboxy-5-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR15955-1G OR15955-250MG
APOSOR15955-1GEA 520 CHF
APOSOR15955-1G APOSOR15955-250MG
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Melting Pt: 193.5…197 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09879903
CAS-Nummer: 950603-19-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III