4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR15758-10G OR15758-1G OR15758-5G
APOSOR15758-10GEA 756 CHF
APOSOR15758-10G APOSOR15758-1G APOSOR15758-5G
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Formel: C₁₇H₁₅NO₂
MW: 265,307 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035754
CAS-Nummer: 189120-04-5