Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(Methoxycarbonyl)-1-phenylcyclobutane
OR15757-1G OR15757-500MG OR15757-5G
APOSOR15757-1GEA 184 CHF
APOSOR15757-1G APOSOR15757-500MG APOSOR15757-5G
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035753
CAS-Nummer: 58469-03-7