1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15740-100MG
OR15740-1G
OR15740-250MG
APOSOR15740-100MGEA
29.7
CHF
APOSOR15740-100MG
APOSOR15740-1G
APOSOR15740-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₂ Melting Pt: 97…99,5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08690255 CAS-Nummer: 884507-19-1 |