Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-1,3-oxazole, Methyl 2-chlorooxazole-5-carboxylate
OR15584-1G OR15584-5G
APOSOR15584-1GEA 241 CHF
APOSOR15584-1G APOSOR15584-5G
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate 97%
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₄ClNO₃
MW: 161,543 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09265527
CAS-Nummer: 934236-41-6