5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitrobenzofurazan, N-Benzyl-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
OR1529-100MG OR1529-250MG OR1529-500MG
APOSOR1529-100MGEA 105 CHF
APOSOR1529-100MG APOSOR1529-250MG APOSOR1529-500MG
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Formel: C₁₃H₉ClN₄O₃
MW: 304,689 g/mol
Melting Pt: 135…137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00576759
CAS-Nummer: 306934-83-8