5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1494-1G OR1494-5G
APOSOR1494-1GEA 147 CHF
APOSOR1494-1G APOSOR1494-5G
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182.177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05865077
CAS-Nummer: 69397-93-9