4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Formyl-4-methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole, 4-(5-Formyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyridine
OR14888-100MG OR14888-1G OR14888-250MG
APOSOR14888-100MGEA 61 CHF
APOSOR14888-100MG APOSOR14888-1G APOSOR14888-250MG
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂OS
MW: 204,248 g/mol
Melting Pt: 168…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09817496
CAS-Nummer: 892502-19-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III